Learn More
Chloro(triphenylphosphine)gold(I), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10062773
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
14243-64-2
C18H15AuClP
494.71
MFCD00009588
IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
chloro triphenylphosphine gold i, chloro triphenylphosphine gold, chlorotriphenylphosphine gold i, triphenylphosphinegold i chloride, aucl pph3, pubchem16017, ph3p aucl, chlorogold; triphenylphosphane, chlorogold; triphenylphosphine, chloranylgold; triphenylphosphane
10874691
Cl[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
14243-64-2
C18H15AuClP
494.71
MFCD00009588
IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
chloro triphenylphosphine gold i, chloro triphenylphosphine gold, chlorotriphenylphosphine gold i, triphenylphosphinegold i chloride, aucl pph3, pubchem16017, ph3p aucl, chlorogold; triphenylphosphane, chlorogold; triphenylphosphine, chloranylgold; triphenylphosphane
10874691
Cl[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Au)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name chlorogold;triphenylphosphane
Peso formulazione 494.71
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.