Learn More
Chlorodicyclohexylphosphine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-86990
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
16523-54-9
C12H22ClP
232.73
MFCD00014294
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
2734135
chloro(dicyclohexyl)phosphane
ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
16523-54-9
C12H22ClP
232.73
MFCD00014294
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
2734135
chloro(dicyclohexyl)phosphane
ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Chlorodicyclohexylphosphine
Colore Colorless
Densità 1.0540g/mL
Punti di ebollizione 165.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C6H11)2PCl
Indice di rifrazione 1.5310 to 1.5340
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.054
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently with water
Peso formulazione 232.74
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorodicyclohexylphosphine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.