Learn More
Chlorodiisopropylphosphine, 96%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10784945 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10784945 50 mL AcroSeal™ Glass bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10784945 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427270500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 40244-90-4 | C6H14ClP | 152.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorodiisopropylphosphine
CAS 40244-90-4
Colore Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C (33.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C6H14ClP
Formula lineare [(CH3)2CH]2PCl
Indice di rifrazione 1.4740 to 1.4760
Numero MDL MFCD00015027
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.95
Sinonimo chlorodiisopropylphosphine, diisopropylchlorophosphine, di-i-propylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1-methylethyl, ipr2pcl, pubchem6476, chlorodiisopropylphosphane, chloro diisopropylphosphine, acmc-209jc6, diisopropylphosphinyl chloride
InChI Key JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)P(C(C)C)Cl
IUPAC Name chloro-di(propan-2-yl)phosphane
Molecular Weight (g/mol) 152.61
PubChem CID 538967
Peso formulazione 152.61
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorodiisopropylphosphine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiisopropylphosphine