Learn More
Chloroform, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
Catalog Number 10090080
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
67-66-3
CHCl3
119.37
826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane
ClC(Cl)Cl
67-66-3
CHCl3
119.37
826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane
ClC(Cl)Cl
Chloroform, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Amylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione -63°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 61°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 213mbar at 20°C
Viscosità 0.56 mPaS at 20°C
Peso formulazione 119.38g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .