Learn More
Choice™ Cellulose Acetate (CA) Syringe Filters
Remove interfering materials and fine particles. Use Thermo Scientific™ Choice™ Cellulose Acetate Syringe Filters for filtration of tissue culture media and sensitive biological samples.
71.99€ - 82.11€
Specifica
Monouso Single-use
Materiale Cellulose Acetate
Materiale (membrana) Cellulose Acetate
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) HPLC, SPE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Prefiltro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Prefiltro Prezzo Quantità e disponibilità  
17281772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
CH2225-CA
0.2 μm 25 mm No
82.11€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17291772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
CH4525-CA
0.45 μm 25 mm No
82.11€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17755024
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
CH2213-CA
0.2 μm 13 mm No
71.99€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17745034
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
CH4513-CA
0.45 μm 13 mm No
71.99€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Choice™ Syringe Filters to obtain cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles down to the rated pore size. Thermo Scientific™ Choice™ Cellulose Acetate (CA) Syringe Filters are a good choice for filtration of tissue culture media, and for filtration of sensitive biological samples.
Adding a syringe filtration step prior to chromatographic injection not only helps to ensure more consistent and reliable results, it also helps to protect instruments and prolong column life. Economic Choice Syringe Filters are available in a variety of sizes and membrane types to meet any application need.
Choice Cellulose Acetate Syringe Filters
For filtering of aqueous solutions or biological samples. The physically strong membrane can be used with heated liquids.
Specifications
  • Membrane: HPLC certified
  • Maximum operating temperature: 110 °C
  • Housing: Medical grade, virgin polypropylene
  • Autoclave: Sterilize by dry heat at 121 °C for 15 minutes
Applications
  • Protein-based samples with high nonspecific binding
  • Sample analysis which require maximum recoveries
Chemical Incompatibilities
  • Acids, NaOH, dichloromethane, chloroform, ketones, DMSO, THF
Specifica
Specifica
Single-use
Cellulose Acetate
HPLC, SPE
100
90 psi
Syringe Filter
Cellulose Acetate
Non-sterile
Solvent Resistent, Low-Extractable Polypropylene
No
Choice