Learn More
Gilac™ Chopping Board with 6 HACCP Color Pellets
Chopping Board with 6 HACCP Color Pellets is ideal for intensive use. Excellent resistance to abrasion and high temperatures.
41.99€ - 52.49€
Specifica
Product Type | Cutting Board |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17988861
|
Gilac™
G651061 |
400 x 300 mm |
41.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17988411
|
Gilac™
G651060 |
600 x 400 mm |
52.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Chopping board in HDPE, 2 cm thick, Ideal for intensive use.
- Excellent resistance to abrasion and high temperatures.
- Multi-purpose and easy to clean.
- Does not retain odours from the food cut on it.
- Its smooth surface limits knife marks and allows the blades to slide well.
- Each board comes with a bag of 6 HACCP pellets to differentiate uses by food groups and avoid cross-contamination.
- The pellet in the desired color is to be slotted into the board.
- Note: once clipped, it is not possible to remove it easily, its use is designed to be dedicated to each board.
Specifica
Cutting Board | |
Polyethylene | |
White |