Learn More
Tocris Bioscience™ CHR 2797
Aminopeptidase inhibitor
268.92€ - 510.17€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Alias gene | Tosedostat |
Product Type | CHR 2797 |
Peso molecolare | 406.48 |
Inibitori | CHR 2797 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18015812
|
Tocris Bioscience™
3595/10 |
10 mg |
510.17€
10mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18014532
|
Tocris Bioscience™
3595/1 |
1 mg |
268.92€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Aminopeptidase inhibitor (IC50 values are 100, 150, 220, > 1000, > 5000, > 10000 and > 30000 nM for LAP, PuSA, aminopeptidase N, aminopeptidase B, PILSAP, LTA4 hydrolase and MetAP2 respectively). Potently inhibits tumor cell proliferation in a variety of tumor cell lines in vitro and in vivo.Specifica
>98% | |
CHR 2797 | |
CHR 2797 |
Tosedostat | |
406.48 |
For Research Use Only