Learn More
Azpack™ Nastro isolante per il settore elettrico Chroma Gesellschaft™
Adheres to glass, metal, paper, plastic and wood. Azpack™ Electrical Insulating Tape is flame retardant, self-extinguishing, and UV resistant.
31.80€
Specifica
Materiale | PVC |
---|---|
Product Type | Nastro isolante elettrico |
Quantità | 8 conf. |
Spessore (sistema metrico) | 0.133 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12311419
|
Azpack™
12311419 |
Nero | Aderisce a vetro, metallo, carta, plastica e legno |
31.80€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Red and blue tape denote voltage level and phasing
- Black tape is used mainly for insulation
- Width: 19mm
- 10m reel
- Material: PVC
Specifica
PVC | |
8 conf. | |
10 m |
Nastro isolante elettrico | |
0.133 mm | |
19 mm |