Learn More
JG Finneran™ Fiala per campioni tipo I in vetro borosilicato con filettatura standard Chroma Gesellschaft™
Designed to work in Shimadzu and Waters WISP™ 48 position autosamplers. JG Finneran Associates™ WISP™ Style Screw Thread Vials, 15 x 45mm, 13-425 Neck are available in clear or amber glass or in natural plastic for use in a variety of applications.
15.65€ - 292.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography using Shimadzu and Waters WISP™ 48 position autosamplers |
Include | Vials only (Caps are sold separately.) |
Stile collo | Screw |
N. per custodia | 1000 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Marking Spot | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Marking Spot | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10430271
|
JG Finneran™
34013-1545A |
Ambra | Vetro borosilicato tipo I | No | 4 mL |
18.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10506972
|
JG Finneran™
34013-1545 |
Clear | Vetro borosilicato tipo I | No | 4 mL |
15.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12317069
|
JG Finneran™
34013E-1545A |
Amber | Borosilicate Glass (Type 1) | White | 4 mL |
21.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12307069
|
JG Finneran™
34013E-1545 |
Trasparente | Vetro borosilicato | White | 4 ml |
18.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12396999
|
JG Finneran™
32513P-1545 |
Clear | Polypropylene | No | 2.5 mL |
292.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Designed to work in Shimadzu and Waters WISP™ 48 position autosamplers
- Choose from clear or amber (for light-sensitive samples) Type I borosilicate glass
- Limited volume vials made of clear polypropylene plastic are also available
- Unique StepVial design precisely centers a limited volume insert in the vial neck
- Available with graduated marking spots, which facilitate filling vials to a desired level and viewing sample volumes
- Caps not included; sold separately
Specifica
15 mm | |
Vials only (Caps are sold separately.) | |
1000 Pack | |
Screw Cap |
Chromatography using Shimadzu and Waters WISP™ 48 position autosamplers | |
Screw | |
100 | |
13 mm |