Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730684
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 12844571
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
Silica
SPE
SPE Enrichment of Drugs From Urine or Plasma
Chromabond Drug
60 Å
3 mL
500 mg
45 μm
Solid Phase Extraction Column
500 m2/g