Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Glass SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730111G
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10022981
  • 259.00€ / pezzi 30
Spedizione stimata: 22-11-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
6 mL
500mg
SPE Column
SPE
50 to 100 μm
1200 m2/g