Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XA Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730727
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Spherical PS/DVB Copolymer | |
SPE | |
85 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
850 m2/g |
1 mL | |
100 mg | |
Chromabond HR-XA | |
60 μm |