Learn More
Thermo Scientific™ Fiale e inserti inerti Chromacol™ di classe GOLD
La sicurezza e l'integrità del campione sono garantite dalle fiale inerti con tasso di recupero massimo, bassissime variazioni di pH e minimo contenuto di alcali.
Marca: Thermo Scientific™ 02-FISVG
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.80000kg
Descrizione
Thermo Scientific™ Chromacol™ consente le migliori prestazioni con un numero inferiore di saggi non riusciti Fiale in vetro inerte classe GOLD. Fiale con tecnologia industriale avanzatissima per l'analisi di analiti con limite di rilevamento criticamente basso e per i casi in cui la qualità, riproducibilità, sicurezza e integrità del campione siano della massima importanza.
Grazie a una più facile manipolazione e a un minore rischio di perdita del campione, le fiale Chromacol di classe GOLD sono la scelta elettiva per tutti gli operatori di cromatografia che vogliano effettuare analisi con tracce minime.
Choose the right vial for your needs- Fill vials easily with the wide neck opening; requires 6mm diameter micro-inserts
- Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
- Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
- Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
- Microseal inserts
- Polyspring inserts self-align and provide a cushion against needle contact
- Precision point inserts minimize residual sample loss
- Pulled point inserts provide an economical choice for noncritical applications
- Sure Stop vial design incorporates a definite stopping point in the vial finish
- Removes all subjectivity in achieving optimal seal compression closing a vial
- Prevents over- or under-tightening of closures
- Gives an optimal seal every time
Recommended for most brands of autosampler
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
Specifica
0.2mL Wide Opening Screw Thread Vial, Insert Vial, Fused Insert-GOLD Grade Glass, Clear | |
12 mm | |
0.2 mL | |
Chromacol Gold | |
500 | |
Yes |
Clear | |
Glass | |
<2 μL | |
32 mm | |
9 mm |