Learn More
Chromalite™ A860/5952 Macroporous Polyacrylic Resin Crosslinked with Divinylbenzene Strong Anion Exchanger, Purolite™
Chromalite™ A860/5952 is a porous polyacrylic resin crosslinked with DVB. Chromalite™ A860/5952 is an ideal choice, due to its hydrophilic and protein-compatible matrix for food and especially diary applications.
Marca:  Chromalite LS73082-94
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.71000kg
Codice prodotto. 17099583
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Ideal for isolation of proteins, especially for proteins from milk and dairy products.
  • Optimal for lactoferrin purification from whey
  • Hydrophilic, protein-compatible matrix
  • High rigidity
  • Suitable for use in industrial columns
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica
Specifica
Spherical Beads
0.8 eq/L
A860/5952 Macroporous Polyacrylic Resin
1 to 14
300 to 850 μm
1 L
Quaternary Ammonium