Learn More
Purolite™ Chromalite™ GN Gel Monodispersed Polystyrene Crosslinked with Divinylbenzene, 10 g
Chromalite™ GN resins are highly uniform, non-porous polystyrene beads with different DVB cross linking. They are produced using a revolutionary Purolite seeding technique for high particle size uniformity (UC <1.15).
239.00€ - 745.00€
Specifica
Forma White Spherical Beads
Requisiti di stoccaggio 2°C to 20°C
Intervallo di pH 1 to 14 pH
Quantità confezione 10 g
Content And Storage Use within 5 years on manufacture
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Product Line Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Line Prezzo Quantità e disponibilità  
17009413
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03006-466
6GN6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17009443
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03307-466
7GN8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17009573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06810-466
8GN8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019433
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03043-466
30GN3 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17029423
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03026-466
20GN6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17039443
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03310-466
10GN8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17039573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06815-466
6GN8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17049403
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03003-466
3GN6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17049433
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03056-466
32GN6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17059423
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03030-466
25GN6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17069413
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03015-466
15GN6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17069443
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03350-466
50GN8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17069573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06820-466
4GN8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17079403
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03005-466
5GN6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17079433
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03305-466
5GN8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17079563
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06800-466
8GN6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17089423
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03036-466
30GN6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17099413
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS03024-466
20GN4 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Chromalite GN products are available in particle sizes of 3 to 50 micron, with varying percentages of DVB cross-linking.
  • Monodisperse beads, ideal for calibration and analytical HPLC
  • Gel type resins, porogen-free
  • Highly robust
  • High chemical stability
  • Suitable for further functionalization for HPLC applications
  • Compliant with FDA regulation 21CFR177.2710
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica
Specifica
White Spherical Beads
1 to 14 pH
Use within 5 years on manufacture
0 to 5%
2°C to 20°C
10 g
Dry