Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 5
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-505-200200N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.39900kg
Codice prodotto. 15912800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
  • Non-sterile, bulk packed.
Specifica
Specifica
200 mm × 200 mm
Sheet
FN 5
100/Pk, 90 g/m2
0.18 mm
Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash)