Learn More
Chrome Standard Solution, WTW™
Catalog Number 11774825
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
For few parameters such as nitrite, which are subject to a quick conversion, freshly prepared control standards of stock solutions versus the multi-parameter standard checks are mandatory. Stock solutions are also more cost-effective than the already confectioned CombiChecks™. With stock solutions, the correct dilution must be self-calculated and conducted. The use of standards is supported via AQA functions in the photoLab™ photometers.
  • Free chlorine
  • Bound chlorine
  • Formaldehyde
  • Hydrazine
  • Hydrogen peroxide
  • Hydrogen sulfide
  • Phenol
  • Silicon
  • Sulfide
  • Sulfite
  • Anionic surfactants
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1000mg/L
La soluzione contiene Chrome
Tracciabilità a NIST Yes
pH 0.5
Punti di ebollizione 100°C
Colore Blue
Quantità 500 mL
Solubility Soluble in water