Learn More
RETSCH Chrome Steel Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Chrome Steel Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
Marca:  RETSCH 01.462.0144
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.45000kg
Codice prodotto. 10044851
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Optional aeration covers
  • Pressure tight safety closure devices
Specifica
Specifica
Comfort Grinding Jar
125 mL
For PM 100, PM 200, PM 400 and S 100
Chrome Steel