Learn More
Chromium Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Specifica
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Quantità | 500 mL |
Colore | Orange |
Numero MDL | 10944 |
pH | 1 |
Forma fisica | Liquid |