Learn More
Chromium(Vi) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Catalog Number 15642310
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
1333-82-0
CrO3
99.99
MFCD00010952
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
14915
CHEBI:48240
trioxochromium
O=[Cr](=O)=O
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
1333-82-0
CrO3
99.99
MFCD00010952
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
14915
CHEBI:48240
trioxochromium
O=[Cr](=O)=O
Reagent Grade, 99.9% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Chromium(Vi) Oxide
Quantità 2.5 kg
Numero UN 1463
Peso formulazione 99.99g/mol
Percent Purity 99.9% (trace metals basis)
Grado ReagentPlus™