Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human Ig, Lambda-LC-specific VHH, Biotinylated
Nano-CaptureLigand for human Ig: lambda-specific single domain antibody/VHH [CTK0110], biotinylated.
114.00€ - 426.00€
Specifica
Target Specificity | Lambda-LC of Human Ig lambda Antibodies |
---|---|
Coniugato | Biotin |
Clonality | Monoclonal |
Content And Storage | Upon receipt store at +4°C/+40°F. Optional: Aliquot upon arrival and store at -20°C/-4°F |
Da utilizzare con (applicazione) | BLI, SPR, ELISA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17353463
|
Proteintech
SHULB-1-10 |
10 μL |
114.00€
10µL |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17363463
|
Proteintech
SHULB-1-100 |
100 μL |
426.00€
100µL |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The Nano-CaptureLigand™ human Ig, lambda-LC captures and immobilizes human Ig lambda light chain (LC) antibodies to avidin/streptavidin coated surfaces used in BLI, SPR, and ELISA assays
- Consists of a biotinylated Nanobody that specifically binds to human Ig lambda LC antibodies with high affinity and in a site-directed manner
Specifica
Lambda-LC of Human Ig lambda Antibodies | |
Monoclonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotin | |
Upon receipt store at +4°C/+40°F. Optional: Aliquot upon arrival and store at -20°C/-4°F |