Learn More
CIAPIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CIAPIN1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.33 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810464
|
Proteintech
12638-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800464
|
Proteintech
12638-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 or CASP families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation.Specifica
| CIAPIN1 | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q5XID1, Q6FI81, Q8WTY4 | |
| 109006, 307649, 57019 | |
| CIAPIN1 Fusion Protein Ag3333 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CIAPIN1 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 2810413N20Rik, Anamorsin, CIAPIN1, DRE2, PRO0915 | |
| CIAPIN1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |