Learn More
cis-3-Hexen-1-ol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10540381
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass bottle
928-96-1
C6H12O
100.16
MFCD00063217
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
5281167
CHEBI:28857
CC\C=C/CCO
928-96-1
C6H12O
100.16
MFCD00063217
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
5281167
CHEBI:28857
CC\C=C/CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico cis-3-Hexen-1-ol
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8480g/mL
Punti di ebollizione 156.0°C to 157.0°C
Punto d'infiammabilità 59°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C2H5CH=CHCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4410
Quantità 10 mL
Beilstein 01, I, 229
Indice di Merck 10, 4592
Gravità specifica 0.848
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol, miscible with oils
IUPAC Name (3Z)-hex-3-en-1-ol
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-3-Hexen-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.