Learn More
Citric Acid, 99+%, Technical, Anhydrous, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10599180 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10599180
Marca: Fisher Chemical C/6240/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
pH 1.7
CAS 77-92-9
Punto di fusione 153°C
Colore White
Formula molecolare C6H8O7
Numero MDL 11669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
Molecular Weight (g/mol) 192.12
Peso formulazione 192.13g/mol
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic powder jar
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.