Learn More
Citric acid monohydrate, 99.5%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico per analisi
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citric acid monohydrate |
| Punto di fusione | 135.0°C to 152.0°C |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
| Formula lineare | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O |
| Indice di Merck | 15, 2325 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 676g/L (25°C). Other solubilities: 2.17g/100g ether - 0.007g/100g chloroform, 15.43g/100g amyl alcohol - 5.98g/100g amyl acetate, 5.28g/100g ethyl acetate - 197g/100g methanol, 62.8g/100g propanol |
| Peso formulazione | 210.15 |
| Percent Purity | 99.5% |
| Grado | Analytical |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Citric acid monohydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.