Learn More
Citric Acid Monohydrate, for Amino Acid Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Specifica
Specifica
pH | 1.8 |
Punto di fusione | 135°C |
Colore | White |
Formula molecolare | C6H10O8 |
Peso formulazione | 210.15g/mol |
Quantità | 1 kg |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido citrico monoidrato
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.