Learn More
Citric Acid Monohydrate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10375360 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10375360
Marca: Fisher Chemical C/6230/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 1.8
CAS 5949-29-1
Punto di fusione 135°C
Colore White
Formula molecolare C6H10O8
Numero MDL 149972
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
Molecular Weight (g/mol) 210.14
Peso formulazione 210.15g/mol
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic powder jar
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.