Learn More
Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99%, pure
Codice prodotto. p-3734353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5g
5kg
Codice prodotto. 10083010
Marca: Thermo Scientific Acros 227130050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1545801
Formula molecolare C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.1
Numero MDL MFCD00150031
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, trisodium salt dihydrate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 8737
Informazioni di solubilità Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 294.09
Percent Purity 0.99
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals