Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Claisen Distilling Links with GL Thread
Distilling links with Liebig condenser (straight outlet) and head to Claisen
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 05055311
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11903471
  • 138.86€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Water connection with DIN thread GL14
  • With two sockets NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
250 mm
DURAN™ tubing
Cone NS 14/23
Claisen Distilling link
1