Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Clamp for PVC Rod
Fastens glass vessels to the support base with PVC rod
Marca:  Edmund Bühler GmbH™ 0001 138
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00630kg
Codice prodotto. 11726116
  • 7.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Fastens glass vessels to the support base with PVC rod
Specifica
Specifica
Round bottom vessels
NS 29
Distance piece
32 mm
PVC Rods, support base for IRB 6
NS 29