Learn More
Fisherbrand™ Cilindro di misurazione di classe B alto in vetro borosilicato
Cilindri per misurazioni e travaso di liquidi di precisione. I cilindri di misurazione alti Fisherbrand™ in vetro di classe B sono realizzati in vetro borosilicato trasparente e calibrato.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10800kg
Descrizione
- Graduated
- Stable hexagonal foot
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
ISO 4788 | |
B | |
195 mm | |
26 mm | |
1 ml | |
±1 ml |
±1 ml | |
Graduated Measuring Cylinder | |
Vetro borosilicato | |
50 ml | |
Autoclavable | |
500°C |