Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Pipette, Serology
Codice prodotto. 13187889
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 13187889
Marca: Hirschmann™ 1000833
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Pipettes for serology with wide mouth.
  • Short line
  • Acc. to DIN EN ISO 835
  • Graduated to tip, zero on top, type 3
  • Wide mouth
Specifica
Accuracy ± 0.01 mL
Autoclavabile Autoclavable
Calibrazione Per erogazione
Classe Class B
Descrizione Wide Opening
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Non-sterile
Graduato
Colore graduazione Brown
Graduazioni 0.01 mL
Graduation Type Silver diffusion ink durable brown graduation
Quantità 12/Pack
Tolleranza ± 0.01 mL
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo Graduated Pipet, Type 3
Monouso Reusable