Learn More
BRAND™ Class B SILBERBRAND ETERNA Graduated Pipette
Codice prodotto. p-7164786 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (sistema metrico):
2 mL
25 mL
missing translation for 'unitSize'
pezzi 12
pezzi 6
Product Code. 15693947
missing translation for 'mfr': BRAND™ 27007
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Class B SILBERBRAND ETERNA Graduated Pipette is constructed of AR-GLAS™ with amber graduations.
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Spina aspiratore Yes
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 835
Classe B
Descrizione To Deliver (TD, Ex.)
Materiale AR-GLAS
Graduato
Colore graduazione Amber
Graduazioni 0.02 mL
Volume (sistema metrico) 2 mL