Learn More
Kolmi Hopen™ Classic Isolation Gown with Back Laces
95.95 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Classic Isolation Gown with Back Laces; Closure Type: Tie; Color: Sky Blue; Disposable: Yes; For Use With (Application): Medical; Size: Universal
Descrizione
- Light and breathable
- Collarless model with elasticated cuffs
- Dorsal closure with laces at waistband and collar
- Worn by healthcare workers and visitors over clothing
- Protects patients from risk of external infection
Specifica
Size | Universal |
Da utilizzare con (applicazione) | Medical |
Sesso | Unisex |
N. di tasche | None |
Product Type | General Purpose Gown |
Materiale | Polypropylene |
Colore | Sky Blue |
Tipo di chiusura | Ties |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |