Learn More
Emma Safety Footwear Clay (Ruffneck) Safety Shoes
Reinforced ruff-neck heel together with the shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
Marca:  Emma Safety Footwear 916546-40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.51000kg
Codice prodotto. 15909081
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Nubuck / Oil Nubuck construction
  • GripForce™ Easy Twist Outsole
  • 3M™ Reflective Striping
  • ESD certified
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver provides drier, fresher feet
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
40
Laces
Clay (Ruffneck)
Nubuck, Oiled Nubuck
Steel