Learn More
3M™ Clean-Trace™ ATP acqua
Un test dell'acqua ATP dedicato progettato per prevenire l'imprecisione del campionamento inerente alla raccolta di un campione d'acqua con un tampone.
Marca: 3M™ 7100074112
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Descrizione
- Il sistema 3M™ Clean-Trace™ (superfici e acqua) sfrutta l'adenosin tri-fosfato (ATP) per il monitoraggio della pulizia manuale degli endoscopi flessibili prima della sterilizzazione o della disinfezione di alto livello.
Specifica
Water Testing for Surgical Instruments and Environmental Surfaces | |
100 Pk. | |
Hygiene Management System |