Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles without Caps
121.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Descrizione
- General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
- Narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
- Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Specifica
Dimensione chiusura | 24-400 mm |
Diametro (sistema metrico) | 60 mm |
Altezza (sistema metrico) | 136 mm |
Product Type | Boston Round Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 240 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 22 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 13 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |