Learn More
Hirschmann™ Pipetta graduata in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11727951
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11727951
Marca: Hirschmann™ 1000170
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Clear Glass Graduated Pipettes with Amber Stain Graduation come with a cotton plug end as standard.
  • Short line
  • Acc. to DIN EN ISO 835
  • Graduated to tip, zero on top, type 3
Specifica
Classe Classe B
Materiale Vetro soda-calcico
Graduato
Colore graduazione Amber
Graduazioni 0.1 mL
Graduation Type Scala graduata ambra permanente con colore diffusione argento
Quantità Confezione da 6
Volume (sistema metrico) 25 ml
Lunghezza (sistema metrico) 450 ± 5 mm
Tipo Pipetta graduata