Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Indicatore di flusso Roto-Flo in polistirene trasparente
Per l'uso con tubi con diametro interno da 3/16 a 1/4 di poll. Tubo. L'indicatore di flusso Bel Art™ Roto-Flo in polistirene trasparente contiene ruote a palette colorate.
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ H19937-0001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52500kg
Descrizione
- Quick flow visualisation
- Brightly colored spinning wheel indicator
- Easy installation
- Minimum flow: 0.5L/min
- Maximum flow: 10L/min
- Internal flow channel diameter is 5mm, paddle wheel shell is 25mm, overall length is 51mm
- Maximum recommended pressure: 10psi
- Not for use with corrosive chemicals or fluids with temperature in excess of 64°C
Specifica
Indicatore di flusso Roto-Flo | |
Da 0.5 a 10 l/min. | |
51 mm |
Blu;;en; | |
Indicazione visiva di flusso di gas, acqua o aria, quando la ruota a palette inizia a girare |