Learn More
Nickel Electro™ Bagno digitale in acciaio inox Clifton™
Get optimum water bath results with this stainless steel unstirred digital water bath featuring a digital PID temperature control for precision. Ideal for meeting quality control requirements, this Clifton™ Stainless Steel Unstirred Digital Water Bath features digital PID temperature control for precision.
dietro preventivo
Specifica
Tipo di unità di controllo | Indicatore e messaggio finale |
---|---|
Descrizione | Digital Water Bath |
Certificazione/Conformità | Omologazione CE |
Gamma di temperatura | Da 5 a 99 °C |
Da utilizzare con (applicazione) | Creazione di ambienti a temperatura stabile, ideali per soddisfare i requisiti di controllo qualità, |
Descrizione
- Designed for immersion of flasks/bottles/racks in a highly stable temperature environment
- Designed for operating with low liquid levels suitable for small bottles, tubes and microplates
- Corrosion resistant stainless steel working environment
- Durable powder coated exterior, chemical resistant and now
- Features anti-bacterial paint finish that inhibits the growth of bacteria
- For heating samples in microcentrifuge tubes and molecular biology applications
- Low height design maximizing the working height in the bath
Specifica
Indicatore e messaggio finale | |
Omologazione CE | |
Creazione di ambienti a temperatura stabile, ideali per soddisfare i requisiti di controllo qualità, | |
0.1 °C | |
3 anni | |
Da 50 a 60 Hz |
Digital Water Bath | |
Da 5 a 99 °C | |
Acciaio inox | |
±0.1 °C | |
230 V |