missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNKSR1 Mouse anti-Human, Clone: 1E11H8, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 66796-1-IG-150UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898995

  • 399.00€ / 150µL
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

This gene encodes a protein containing several motifs involved in protein-protein interaction, including PDZ, PH (Pleckstrin homology), and SAM (sterile alpha motif) domains. The encoded protein acts as a scaffold component for receptor tyrosine kinase signaling and may mediate crosstalk between different signaling pathways. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Specifica

Specifica

CNKSR1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q969H4
CNKSR1
CNKSR1 Fusion Protein Ag27855
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
1E11H8
Unconjugated
CNKSR1
CNK, CNK homolog protein 1, CNK1, CNKSR1, Connector enhancer of KSR 1, Connector enhancer of KSR like, hCNK1, KSR
Mouse
Protein G
RUO
10256
-20°C
Liquid
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali