Learn More
Biochrom WPA CO7000 Colorimeter
The WPA CO7000 Colorimeter is a portable colorimeter designed for use by doctors and medical technologists in small and medium sized clinics.
Marca:  Biochrom 80300042
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11838773
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Single beam filter based colorimeter covering 400 to 700 nm
  • Fully tropicalised and portable for field use
  • Low cost instrument
  • Easy three button operation
  • Rechargeable battery
Specifica
Specifica
Rechargeable
LCD
IP65
Tungsten Halogen
Colorimeter
400 to 700 nm
CO7000 Colorimeter
Diode
18 x 15 x 6 cm
English
40 nm
9 V
10 Filter Selection
1 Year
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
For research use only.