Learn More
Cobalt standard solution, for AAS, 1 mg/ml Co in 2 to 5% HNO3
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cobalt standard solution |
| Nota nome | 1 mg/ml Co in 2% HNO3 |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| CAS | 10141-05-6, 7732-18-5 |
| Forma fisica | Solution |
| Formula molecolare | CoN2O6 |
| Concentrazione | 990 to 1010 μg/mL of Co(2+) in 2 to 5% HNO3 |
| Numero MDL | MFCD00010935 |
| Solubilità | Miscible with water |
| InChI Key | UFMZWBIQTDUYBN-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cobalt atomic absorption standard solution
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.