Learn More
Cobalt standard solution, for AAS, 1 mg/ml Co in 2 to 5% HNO3
Codice prodotto. p-220996 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10308100
Marca: Thermo Scientific Acros 195921000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 10141-05-6 | CoN2O6 | 182.941 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt standard solution
Nota nome 1 mg/ml Co in 2% HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 10141-05-6, 7732-18-5
Forma fisica Solution
Formula molecolare CoN2O6
Concentrazione 990 to 1010 μg/mL of Co(2+) in 2 to 5% HNO3
Numero MDL MFCD00010935
Solubilità Miscible with water
InChI Key UFMZWBIQTDUYBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Co+2]
IUPAC Name cobalt(2+);dinitrate
Molecular Weight (g/mol) 182.941
PubChem CID 25000
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:86209
Peso formulazione 58.93
Grado AAS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.