Learn More
Soluzione tampone pH 10.00, con codice colore blu, bottiglia a collo doppio
Certified by an ISO 17025 accredited method and NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 10.00, Blue is tested at 20°C to an accuracy of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, is color coded and features a twin-neck bottle design.
Marca: Reagecon 11005CTT
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52020kg
Descrizione
Color coded and packaged for convenience
- Colored yellow for easy identification of pH value
- Supplied in a Twin Neck bottle that features an integrated calibrating chamber
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
- Traceable to SRM for NIST
- Certification to ISO 9001:2008
- Accredited to ISO 17025
Specifica
0 °C | |
Blu | |
Liquid | |
Colored pH Buffer | |
Twin Neck bottle with integrated calibrating chamber | |
Fully miscible in water |
100°C | |
10 | |
500 ml | |
Caratteristica | |
Yes |
Sicurezza e movimentazione
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 20°C
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Boric Acid, DisodiumSalt