Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 25 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 25 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
Marca: Fisherbrand™
11.43 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00990kg
Descrizione
Per conservare e trasportare in sicurezza 25 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 25 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
- Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- Cork or foam lining available
- Friction-fit cover closes easily and allows for easy access to slides
- Stackable
Specifica
Slide Storage Box | |
Coperchio con chiusura a pressione | |
25 (25 x 75 mm or 1 x 3 in. Microscope Slides) | |
Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici) | |
Foglio inventario vetrini | |
141 mm | |
Sì | |
Cork |
25 | |
Rosso | |
141 x 88 x 35 mm | |
35 mm | |
5.55 in. | |
Plastica ABS con rivestimento in sughero | |
88 mm |