Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
27.70€ - 39.35€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
---|---|
Tipo | Comb |
Quantità | 1 Each |
Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Volume (sistema metrico) di campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Volume (sistema metrico) di campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11863363
|
Fisherbrand™
MS15-10-2 |
10 | 90 μL |
28.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11803373
|
Fisherbrand™
MS15-10MC-2 |
10 | 59 μL |
27.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11833373
|
Fisherbrand™
MS15-1-2 |
1 Prep, 1 Marker | 990 μL |
28.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11873373
|
Fisherbrand™
MS15-12-2 |
12 | 81 μL |
39.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11813383
|
Fisherbrand™
MS15-14MC-2 |
14 | 59 μL |
37.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11853383
|
Fisherbrand™
MS15-16MC-2 |
16 | 54 μL |
37.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11893383
|
Fisherbrand™
MS15-18MC-2 |
18 | 23 μL |
27.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11843393
|
Fisherbrand™
MS15-20-2 |
20 | 43 μL |
37.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11873393
|
Fisherbrand™
MS15-2-2 |
2 Prep, 2 Marker | 450 μL |
28.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11813403
|
Fisherbrand™
MS15-28MCSS-2 |
28 | 23 μL |
28.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11853403
|
Fisherbrand™
MS15-30MC-2 |
30 | 25 μL |
37.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11893403
|
Fisherbrand™
MS15-35-2 |
35 | 20 μL |
37.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11833413
|
Fisherbrand™
MS15-4-2 |
4 Prep, 2 Marker | 243 μL |
28.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Maximise sample volume
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 10, 14, 16, 18, 28 and 30-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
MultiSUB Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit | |
Comb | |
1 Each | |
2 mm |