Learn More
Socorex™ Compact Dispenser 501 Model
Marca:  Socorex™ 501.302
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10339840
  • 590.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Compact Dispenser
1 to 30 mL
501
2 Years
Autoclavable
1.0 mL
2000 mL