Learn More
Socorex™ Compact Dispenser 501 Model
Marca:  Socorex™ 501.0505
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10516912
  • 375.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Compact Dispenser
0.4 to 5 mL
501
2 Years
Autoclavable
0.2 mL
500 mL