Learn More
Socorex™ Compact Dispenser 501 Model
Marca:  Socorex™ 501.101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10517102
  • 416.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Compact Dispenser
1 to 10 mL
501
2 Years
Autoclavable
0.2 mL
1000 mL